Learn More
SQ22536, MedChemExpress
Code produit 16490906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490906 200 mg
16475727 5 mg
16469556 50 mg
16462988 10 mg
16422576 25 mg
16414306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16490906 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100396
MedChemExpress SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau SQ22536
CAS 17318-31-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11N5O
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (487.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 55 mg/mL (268.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2N=CN(C3OCCC3)C2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 205.22
Poids de la formule 205.22
Pourcentage de pureté 98.41%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism