Learn More
Squalane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439056 100 g 100g
11449056 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11439056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17931.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Squalane influence on the vital pathway that transforms glucose into cholesterol may be pivotal. It regulates or controls the rate of synthesis of the enzyme HMG Co-A reductase, and may contribute to effective treatments for cancer and heart disease. It plays an important role as a terminator in the biomembrane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-01-3
Formule moléculaire C30H62
Poids moléculaire (g/mol) 422.826
Numéro MDL MFCD00008953
Clé InChI PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
CID PubChem 8089
Nom IUPAC 2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Squalane
Point de fusion -38°C
Densité 0.81
Point d’ébullition 210°C to 215°C (1 mmHg)
Point d’éclair 218°C (424°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 100 g
Beilstein 776019
Merck Index 14,8767
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 422.83
Pourcentage de pureté 90%