Learn More
Squalane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10002990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10002990 500 mL Flacon en verre 500mL
10194790 100 mL Flacon en verre 100mL
11335922 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10002990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215355000
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-01-3
Clé InChI PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
CID PubChem 8089
Nom IUPAC 2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosane
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Squalane
Acidité 0.2mg KOH/g max.
Couleur Incolore
Densité 0.8085g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C30H62
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4525 (20°C, 589nm)
Quantité 500 mL
Indice de saponification 1mg KOH/g max.
Poids moléculaire (g/mol) 422.826
Poids de la formule 422.82
Pourcentage de pureté ≥98.5% (GC)
Forme physique Liquide