Learn More
Squalane, TRC
Code produit 30412652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412652 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS683750100G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Squalane
CAS 111-01-3
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C30 H62
Quantité 100 g
Synonyme Tetracosane','2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane (ACI), Biolip P 90, Cetiol SQ, Cosbiol, Dodecahydrosqualene, Fitoderm, Mild Finish 20P, Neossance Squalane, Neossance squalene, Nikko Squalane, Nikkol Refined Olive Squalane, Nikkol Sugar Squalane, NSC 6851, Perhydrosqualene, Phtyosqualan, Phytiane LS, Phytolane LS, Phytosqualan, Phytosqualane, Plantasens Olive Squalane, Pripure 3759, Pripure 379, Pripure SQV 3759, Robane, Sophim Squalane-S, Spinacane, SQ-CONO, Squalan, Squalane, Squalane N, Sugar Squalane, Super Squalane, Vitabiosol
Formule InChI InChI=1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Nom IUPAC 2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosane
Poids moléculaire (g/mol) 422.81
Poids de la formule 422.4852
Pourcentage de pureté >95