Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Over-the-Glasses Squale
Code produit 11709984 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1/sachet, 10/ boîte.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
11709984 1/sachet, 10/ boîte. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11709984 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur SQUWPCC5
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une excellente protection aux porteurs de lunettes de prescription.
  • Conviennent aux porteurs de lunettes de prescription.
  • Protection supérieure.
  • Branches réglables.
  • Protection inférieure.
  • EN 166 : Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc.
  • EN 170, risques liés aux rayonnements - Protection UV : La protection filtre le rayonnement ultraviolet. Ce type de protection est particulièrement recommandé pendant les activités où la source de rayonnement ultraviolet est prédominante, telles que les lampes à vapeur de mercure, les actiniques ou les germicides. Domaines d’application : 2-1.2, 2C-1.2 Couleur des verres : Transparent, bleu, jaune ou vert. L’ajout du code “Cˮ indique une bonne reconnaissance des couleurs par l’utilisateur.
  • EN 172, risques liés aux rayonnements solaires : Filtre de protection contre le rayonnement solaire industriel. Recommandée pour les travaux en extérieur, la norme EN 172 garantit une protection de 99,99 % contre les rayonnements solaires ultraviolets. Domaines d’application : 5-3,1 (polarisé) 5-2 (crépuscule), 5-1,4 (ESP ou CSP), 5/1,1-1,4 (contraste), 5-2,5 et 5 à 4,1 (fumée) Couleur des verres : dépend de la technologie des verres.
  • EN 175, norme pour la soudure : Spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai relatives à l’équipement de protection oculaire et faciale utilisé pour le soudage et les techniques associées. Cette norme européenne précise les exigences et les méthodes d’essai relatives à l’équipement de protection individuelle utilisé pour protéger les yeux et le visage de l’opérateur contre les rayonnements optiques nocifs et autres risques spécifiques dus à des procédés de soudage ou de découpe habituels ou à d’autres techniques associées. La norme précise la protection, y compris les aspects ergonomiques, contre les risques ou dangers de différents types : rayonnements, inflammabilité, risques mécaniques et électriques. Cette norme définit les termes utilisés et précise les exigences relatives aux matériaux, à la conception et à la fabrication.
  • Risque mécanique S : extra fort, résiste à une bille de 22 mm 43 g qui tombe à 1,30 m à 5,1 m/s.
  • Classe optique : Classe 1, travail continu, porté en permanence.
  • Norme européenne CE : Monture marquée pour indiquer la conformité à la norme CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN166, EN170, EN172/5, EN175, risque mécanique S, classe optique 1, CE
Revêtement de la lentille Résistantes aux chocs, Antirayures, Traitement anti-UV
Description Modèle SQUWPCC5
Teinte de la lentille Teinte 5
Type de produit Lunettes de protection
À utiliser avec (application) Soudage, protection, utilisation continue
Nbre par carton 180/carton
Nb par paquet 1/sachet, 10/ boîte.
Poids (métrique) 47 g
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV EN170, EN172/5