Learn More
Squalène, > 98%, MP Biomedicals™
Code produit 11426362 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11426362 10 mL
11436362 100 mL
11446362 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426362 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210294810
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 111-02-4
Formule moléculaire C30H50
Poids moléculaire (g/mol) 410.73
Clé InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonyme squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
CID PubChem 638072
ChEBI CHEBI:15440
Nom IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosa-2,6,10,14,18,22-hexaène
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Squalene
Couleur Incolore
Densité 0.855g/mL
Quantité 10 mL
Poids de la formule 410.7
Forme physique Liquid