Learn More
Squalène, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11994421 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10226790 100 mL Flacon en verre 100mL
10229883 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11994421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 207470025
Le squalène, numéro CAS 111-02-4, est un précurseur biosynthétique de tous les stéroïdes et de l’ergostérol et est utilisé comme adjuvant immunologique dans les vaccins.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le squalène est un précurseur des stéroïdes et des ergostérols
• Il peut être utilisé dans la préparation des lipides, des stéroïdes et des vitamines liposolubles
Applications
• Le squalène est utilisé comme adjuvant immunologique dans les vaccins
• Il joue un rôle vital dans la préparation du cholestérol, des hormones stéroïdes et de la vitamine D
• Il peut également servir de lubrifiant pour les films de surfactants d’acides gras adsorbés sur des surfaces d’oxyde de fer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-02-4
Formule moléculaire C30H50
Poids moléculaire (g/mol) 410.73
Numéro MDL MFCD00008912
Clé InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonyme squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
CID PubChem 638072
ChEBI CHEBI:15440
Nom IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosa-2,6,10,14,18,22-hexaène
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Squalene
Acidité 1mg KOH/g max.
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.855g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2
Indice de réfraction 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589nm)
Quantité 2.5 L
Indice de saponification 1mg KOH/g max.
Poids de la formule 410.71
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Huile