Learn More
Squalène, MP Biomedicals™
Code produit 11456362 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11456362 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456362 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210294891
Il sert de précurseur biochimique à toute la famille des stéroïdes. Squalène, MP Biomedicals est un composé isoprénoïde structurellement similaire au bêta-carotène et constitue un métabolite intermédiaire dans la synthèse du cholestérol. Le squalène n'est pas ver
  • Elle agit au niveau de la peau en neutralisant l'oxygène singulet, protégeant ainsi la surface cutanée de la peroxydation lipidique induite par l'exposition aux UV et à d'autres sources de rayonnements ionisants.
  • La supplémentation chez la souris a entraîné des augmentations marquées des fonctions immunitaires cellulaires et non spécifiques, de manière dose-dépendante.
  • Peut agir comme un “couler” pour les xénobiotiques hautement lipophiles ; étant une substance non polaire, elle présente une plus grande affinité pour les médicaments non ionisés
  • La supplémentation peut réduire les taux de cholestérol et de triglycérides ; elle pourrait constituer un complément utile pour potentialiser les effets de certains médicaments hypolipémiants.
  • L'utilisation thérapeutique principale actuelle du squalène est en tant que traitement adjuvant dans divers cancers.
Spécification
CAS 111-02-4
Point de fusion -75 °C (littérature)
Densité 0,858 g/mL à 25 °C (litt.)
Point d’ébullition 285 °C (25mm (littérature))
Formule moléculaire C30H50
Indice de réfraction n20/D 1.494 (litt.)
Quantité 1 L
Synonyme squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
Clé InChI YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Nom IUPAC (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexaméthyltétracosa-2,6,10,14,18,22-hexaène
Poids moléculaire (g/mol) 410.73
CID PubChem 638072
ChEBI CHEBI:15440
Poids de la formule 410.7
Pourcentage de pureté ≥98 %
Forme physique Liquide