Learn More
Kartell™ Flacons carrés
Code produit 10234711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
400 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10234711 50 ml 400 pièces
12308198 25 ml 10 pièces
10236124 500 ml 1 pièce
11382874 1 000 ml 1 pièce
10768335 2 000 ml 1 pièce
12553367 100 ml 100 pièces
12000582 250 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10234711 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0060900
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons peu encombrants, idéaux pour le stockage à long terme d'échantillons solides ou liquides, même avec des matériaux pâteux ou granulaires de viscosité moyenne à élevée. Les capuchons à prise facile peuvent être fixés au sol avec un fil de fer pour plus de sécurité. La graduation précise et les parois semi-transparentes permettent une lecture claire et précise du contenu.
Flacons à faible espace, idéaux pour la conservation à long terme d’échantillons solides ou liquides, même avec des produits de température moyenne à élevée, des produits stériles ou granulaires. Les capuchons à poignée facile peuvent être filés pour des raisons de sécurité. Une graduation précise et des parois semi-transdermiques permettent une lecture claire et précise du contenu.
  • Étanchéité garantie par la qualité du filetage du bouchon et de l'embouchure, et la présence d'un sous-bouchon.
  • Graduation permanente imprimée en relief à l'extérieur.
  • CONVIENT AUX PRODUITS ALIMENTAIRES CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT CE 10/2011.
  • Ils sont sûrs du point de vue des matières premières utilisées conformément aux règlements 1907/2006 (REACH), BSE/TSE et 2002/95/CE (RoSH).
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Capacité (impériale) 1,7 oz.
Couleur Naturel
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité Règlement CE 10/2011, 1907/2006 (REACH), ESB/EST, 2002/95/CE (RoSH)
Closure Included Oui
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Bouche Large, fileté
Forme Carré
Fit for Purpose Qualité certifiée
Type de produit Flacon à col large carré gradué
Autoclavable Non autoclavable