Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir carré
Description
- Godet / portoir ouvert pour inserts d’adaptateur
- Convient à plusieurs rotors libres et adaptateurs
- Pour une variété de charges de travail de centrifugeuse
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor pivotant 5699-R, adaptateur 5227, 5242, 5243, 5249, 5258, 5262, 5263-A, 5264, 5266, 5267, 5268, 5280, 5281, 6337-B, 6338-B, 6339-A, MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest plaque (Terasaki), plaque PCR 96 puits, barrettes PCR |
| Type | Godet |
| Type de conteneur | Portoir, godet |
| Nbre de positions | 1 |