Learn More
Gilac™ Seau carré avec couvercle étanche, 12 L
Code produit 17998511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17998511 1 pièce
17908861 1 pièce
17998431 1 pièce
17978671 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17998511 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G615712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.04€
    32.69€ / 1 pièces
    Économisez 16.35€
    33% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
Seau carré de 12 L avec couvercle étanche, adapté au contact alimentaire, muni d'un couvercle étanche et d'un bec verseur.
  • Seau adapté au contact alimentaire, avec couvercle étanche et bec verseur.
  • Le couvercle hermétique préserve les saveurs et empêche les odeurs de pénétrer.
  • S'emboîtent à vide, sans effet ventouse, et s'empilent couvercle fermé.
  • Permet le stockage et le transport des préparations liquides.
  • Diplôme en litres.
  • Zone d'évacuation empêchant la rétention d'eau pendant le nettoyage et jupe anti-usure soulevant le seau du sol.
  • Corps en PEHD et couvercle en PEBD.
  • Poignée en acier inoxydable.
  • Les dimensions extérieures comprennent la poignée.
Spécification
Comprend Godet, poignée et couvercle
Quantité 12 L