Learn More
Gilac™ Seau carré avec couvercle étanche
Description
- Seau adapté au contact alimentaire avec couvercle étanche et bec verseur
- Le couvercle hermétique préserve les saveurs et empêche les odeurs de s'échapper.
- S'emboîtent à vide, sans effet ventouse ni empilement lorsque le couvercle est fermé.
- Permet le stockage et le transport des préparations liquides
- Diplôme en litres
- Zone d'évacuation empêchant la rétention d'eau pendant le nettoyage et jupe anti-usure surélevant le seau du sol
- Corps en PEHD et couvercle en PEBD
- Poignée en inox
- Les dimensions extérieures comprennent la poignée
Specifications
Specifications
| Type de produit | Seau avec couvercle |
| Capacité (métrique) | 12 l |
| Graduations | Oui |
| Matériau | HDPE |
| Capacité (impériale) | 3,2 gal. |
| Certifications/Conformité | Certifié pour le contact alimentaire |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Contact alimentaire |
| Hauteur (métrique) | 280 mm |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Show More |