Learn More
DWK Life Sciences™ Quadripode carré, pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique
Code produit 15272109 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
135 mm
155 mm
175 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15272109 155 mm 5 pièces
15262109 135 mm 5 pièces
11742909 175 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15272109 Fournisseur DWK Life Sciences™ Code fournisseur 290775705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.32€
    242.40€ / 5 pièces
    Économisez 18.92€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Support idéal pour les plaques en vitrocéramique.
Dans les laboratoires, les solutions sont souvent chauffées. Cette étape peut être réalisée à l’aide de différentes techniques, par exemple dans un bain-marie ou un bain de sable, avec une hotte chauffante ou, de manière classique avec un bec Bunsen. Si un bec Bunsen est utilisé comme source de chaleur, il est recommandé d’utiliser un trépied ou un pied carré et une plaque en vitrocéramique correspondante. Le récipient à chauffer est placé sur la plaque en vitrocéramique avec le bec Bunsen en dessous. La contamination de la plaque en vitrocéramique peut être évitée avec le racleur de nettoyage.
  • plaque de support : acier 1.4301, trépied : acier 1.4305
  • Fabriqué en acier nickel-chrome résistant à la chaleur avec
  • quatre pieds pour plus de stabilité
Spécification
Matériau Acier nickel-chrome
Diamètre (métrique) 155 mm
À utiliser avec (application) Support pour plaques en vitrocéramique ; chauffage ; pour plaque de protection de laboratoire en vitrocéramique
Hauteur (métrique) 210 mm
Nb par paquet 5 / boîte