Learn More
Corning™ Lamelles carrées et rectangulaires
Product Code. 13236788 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
2 (0,19 à 0,23 mm)
de 0,17 à 0,25 mm
Longueur (métrique):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Largeur (métrique):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Unit Size:
1000 pièces
2000 pièces
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Épaisseur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Forme Unit Size
13236788 1 (0,13 à 0,16 mm) 60 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
13216778 1 (0,13 à 0,16 mm) 25 mm 25 mm Carré 2000 pièces
13256788 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 50 mm 22 mm Rectangle 1000 pièces
13246778 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 25 mm 25 mm Carré 2000 pièces
13286778 1 (0,13 à 0,16 mm) 30 mm 22 mm Rectangle 1000 pièces
13216788 1 (0,13 à 0,16 mm) 40 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
13206788 1 (0,13 à 0,16 mm) 40 mm 22 mm Rectangle 1000 pièces
13258959 1 (0,13 à 0,16 mm) 50 mm 22 mm Rectangle 1000 pièces
13276778 2 (0,19 à 0,23 mm) 25 mm 25 mm Carré 1000 pièces
13276788 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 40 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
13226788 1 (0,13 à 0,16 mm) 50 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
13296778 1 (0,13 à 0,16 mm) 30 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
13286788 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 50 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
13296788 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 60 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
12876333 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 30 mm 22 mm Rectangle 1000 pièces
13236778 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 22 mm 22 mm Carré 2000 pièces
13266778 de 0,17 à 0,25 mm 22 mm 22 mm Carré 1000 pièces
13256778 de 0,17 à 0,25 mm 18 mm 18 mm Carré 1000 pièces
13266788 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 30 mm 24 mm Rectangle 1000 pièces
13226778 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 18 mm 18 mm Carré 2000 pièces
13296768 1 (0,13 à 0,16 mm) 18 mm 18 mm Carré 2000 pièces
13206778 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 22 mm Carré 2000 pièces
13246788 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 40 mm 22 mm Rectangle 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13236788 Supplier Corning™ Supplier No. 2975246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    409.12€ / 1000 pièces
    Économisez 28.88€
    6% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Solution offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
Produit offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
  • En verre sodocalcique et en verre borosilicaté avec une grande clarté
  • Formes carrées et rectangulaires disponibles, dans trois tailles et épaisseurs standard
Order Info
Emballage dans des boîtes en plastique pour plus de protection pendant le stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Lamelle
Forme Rectangle
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 60 mm
Largeur (métrique) 24 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Microscopes
Quantité 100/paquet