Learn More
- Home
- Products
- Histologie et cytologie
- Colleuses de lamelles automatisées et accessoires
- Corning™ Lamelles carrées et rectangulaires
-
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Corning™ Lamelles carrées et rectangulaires
Code produit 13266778 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
2 (0,19 à 0,23 mm)
de 0,17 à 0,25 mm
Longueur (métrique):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Largeur (métrique):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
23 product options available for selection
| Code produit | Épaisseur (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Forme | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 13266778 | de 0,17 à 0,25 mm | 22 mm | 22 mm | Carré | 1000 pièces |
| 13216778 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 25 mm | 25 mm | Carré | 2000 pièces |
| 13256788 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13246778 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 25 mm | 25 mm | Carré | 2000 pièces |
| 13286778 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13216788 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13206788 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13258959 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 50 mm | 22 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13276778 | 2 (0,19 à 0,23 mm) | 25 mm | 25 mm | Carré | 1000 pièces |
| 13276788 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 40 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13226788 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13296778 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13286788 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 50 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13296788 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 12876333 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 30 mm | 22 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13236778 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 22 mm | 22 mm | Carré | 2000 pièces |
| 13236788 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 60 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13256778 | de 0,17 à 0,25 mm | 18 mm | 18 mm | Carré | 1000 pièces |
| 13266788 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 30 mm | 24 mm | Rectangle | 1000 pièces |
| 13226778 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 18 mm | 18 mm | Carré | 2000 pièces |
| 13296768 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 18 mm | 18 mm | Carré | 2000 pièces |
| 13206778 | 1 (0,13 à 0,16 mm) | 22 mm | 22 mm | Carré | 2000 pièces |
| 13246788 | 1,5 (0,16 à 0,19 mm) | 40 mm | 22 mm | Rectangle | 1000 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
13266778
Fournisseur
Corning™
Code fournisseur
285522
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
151.00€
141.06€ / 1000 pièces
Économisez 9.94€
6% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
100.01 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28080" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Produit offrant qualité, fiabilité et performances pour vos besoins en microscopie de laboratoire
- En verre sodocalcique et en verre borosilicaté avec une grande clarté
- Formes carrées et rectangulaires disponibles, dans trois tailles et épaisseurs standard
Informations sur la commande
Emballage dans des boîtes en plastique pour plus de protection pendant le stockage.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lamelle |
| Forme | Carré |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Longueur (métrique) | 22 mm |
| Largeur (métrique) | 22 mm |
| Épaisseur (métrique) | de 0,17 à 0,25 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes |
| Quantité | 100/paquet |