Learn More
Kartell Bouteille carrée pour urine
Code produit 18088021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 l
Conditionnement:
52 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
18088021 2 l 52 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18088021 Fournisseur Kartell Code fournisseur 0048000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    120.75€ / 52 pièces
    Économisez 16.25€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Utilisé en milieu hospitalier pour les tests de clairance urinaire sur les urines collectées tout au long de la journée.
  • Conception spécifique avec base rectangulaire, pensée pour faciliter le rangement des flacons dans les armoires du service et pour une stabilité accrue lors de leur utilisation.
  • La conception ergonomique de la poignée permet de verser facilement.
  • à vis
  • Graduée
  • Couleur ambre
  • Marquage CE
Spécification
Type de produit Recueil d’urine
Couleur de bouchon Blanc
Type de bouchon Bouchon à vis
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Matériau PE-HD
Stérilité Non stérile
Couleur Ambré
Volume (métrique) 2 l