Learn More
Cole-Parmer™ Cuvette tout usage carrée
Code produit 15543544 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15543544 1,25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15543544 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0728601
Expédition estimée: 15-01-2027
Construction transparente avec coins arrondis. La cuvette tout usage carrée Cole-Parmer™ est certifiée NSF et sans danger pour une utilisation avec des aliments.
  • En acier inox
  • Calibre moyen
  • Couvercle vendu séparément
Spécification
Certifications/Conformité Certification NSF
Capacité (métrique) 1,25 L
Matériau Acier inoxydable
Quantité d’emballage 1 de chaque
Forme Carré
Capacité de poids Poids moyen
Dimensions (L x l x H) 156 x 156 x 73 mm
Longueur (métrique) 156 mm
Largeur (métrique) 156 mm
Hauteur (métrique) 73 mm