Learn More
Bochem™ Panier grillagé carré
Code produit 10090921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
Maille 8 x 8 x 1 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10090921 Maille 8 x 8 x 1 mm 1 pièce
10709271 Maille 8 x 8 x 1 mm 1 pièce
10356001 Maille 8 x 8 x 1 mm 1 pièce
10040761 Maille 8 x 8 x 1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10090921 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 10020
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Panier grillagé carré Bochem™ avec traitement spécial de qualité supérieure aux points de soudure.
  • Carré
  • Traitement spécial de qualité supérieure
  • 18/10 E-Poli
Spécification
Matériau 18/10 E-Poli
Forme Carré
Dimensions Maille de 8 x 8 x 1 mm
Dimensions (L x l x H) Maille 8 x 8 x 1 mm