Learn More
Fisherbrand™ Flacons à fond plat de forme basse
Code produit 14853542 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
Type de bouchon:
Bouchon à clipser
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de bouchon
14853542 10 ml Bouchon à clipser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 14853542
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 10 ml
À utiliser avec (application) Convient au stockage de poudres et d’échantillons secs
Modèle Forme basse
Type de base Plat
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à clipser
Quantité 190/boîte
Taille du bouchon 22 mm
Hauteur (métrique) 47 mm
Type de produit Flacon à fond plat