Learn More
Haldenwanger™ Creusets en porcelaine de forme trapue sans couvercle
Code produit 12346487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
11mL
15mL
25mL
40mL
50 ml
85mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12346487 50 ml -
12306487 11mL 10 pièces
12316487 15mL 10 pièces
10424431 25mL 1 pièce
12326487 25mL 10 pièces
12336487 40mL 10 pièces
10424621 40mL 1 pièce
12396477 6mL 10 pièces
12356487 85mL 5 pièces
10665021 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12346487 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 79/2A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    111.19€ / 10 pièces
    Économisez 54.81€
    33% de réduction
En stock
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les creusets en porcelaine de forme basse Haldenwanger™ sont dotés d’une finition intérieure lisse et sont en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) externe 60mm
Hauteur (métrique) 35mm
Product Type Creusets en porcelaine de forme basse