Learn More
Witeg™ Entonnoirs à décanter en verre borosilicaté Squibb
Description
- Selon Squibb
- Verre borosilicaté
- Robinet d’arrêt en PTFE détachable
- Forme de poire
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Numéro de joint | ST 29/32 |
| Longueur (métrique) du tube | 100mm |
| Quantité | 1Pack |
| Robinets d’arrêt | Oui |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Numéro de bouchon | ST 29/32 |
| Type de produit | Entonnoir |