Learn More
SR 8278, TRC
Code produit 30428286
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30428286 50 mg
30418246 100 mg
30426810 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68425050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1254944-66-5
Formule moléculaire C18H19NO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 361.48
Synonyme SR 8278, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-[[5-(methylthio)-2-thienyl]carbonyl]-3-isoquinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Nom IUPAC ethyl 2-(5-methylsulfanylthiophene-2-carbonyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1Cc2ccccc2CN1C(=O)c3ccc(SC)s3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3,4-Tetrahydro-2-((5-(methylthio)-2-thienyl)carbonyl)-3-isoquinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H19NO3S2/c1-3-22-18(21)14-10-12-6-4-5-7-13(12)11-19(14)17(20)15-8-9-16(23-2)24-15/h4-9,14H,3,10-11H2,1-2H3
Poids de la formule 361.0806