Learn More
TERUMO SR VERSATUS STRAIGHT PUR™ Cathéters intraveineux
Description
- Le Versatus™ IV Les cathéters sont fabriqués en polyuréthane de qualité médicale, qui s'assouplit à la température corporelle pour assurer le confort du patient.
- Cathéter conique et siliconé avec précision pour une progression en douceur du cathéter
- Cathéter avec bandes de contraste radiographique pour une sécurité accrue du patient en cas d'erreur de pose
- Fabriqué dans un matériau résistant au pliage pour éviter tout pli lors de la mise en place et assurer un meilleur confort au patient
- Moins de risques de phlébite mécanique car elle est fabriquée en polyuréthane de haute qualité, ce qui la rend plus souple à la température corporelle.
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyuréthane, Acier inoxydable (Aiguille) |
| Couleur | Orange |
| Calibre d’aiguille | 14 G |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 64 mm |
| Type de produit | Cathéter IV |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Lignes de perfusion IV |
| Type de connexion | Luer Slip |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |