Learn More
SR144528, MedChemExpress
Code produit 16491847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491847 50 mg
16478377 5 mg
16473356 25 mg
16446186 100 mg
16435688 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16491847 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13439
MedChemExpress SR144528 is a potent and selective CB2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 nM.
SR144528 is a potent and selective CB2 receptor antagonist with a Ki of 0.6 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SR144528
Forme physique Solid
CAS 192703-06-3
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H34ClN3O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (105.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC2=CC=C(C)C=C2)C(C3=CC=C(Cl)C(C)=C3)=C1)N[C@H]4[C@@](C5)(C)CC[C@@]5([H])C4(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 476.05
Poids de la formule 476.05
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research