Learn More
SR2211, MedChemExpress
Code produit 16479777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479777 5 mg
16417258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16479777 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16998
MedChemExpress SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
SR2211 is a potent, selective synthetic RORγ modulator and functions as an inverse agonist, with a Ki of 105 nM and an IC50 of ∼320 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau SR2211
CAS 1359164-11-6
Couleur Kaki
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H24F7N3O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (189.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C2=CC=C(CN3CCN(CC4=CC=NC=C4)CC3)C=C2)C=CC(C(C(F)(F)F)(O)C(F)(F)F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 527.48
Poids de la formule 527.48
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation