Learn More
SR9243, MedChemExpress
Code produit 16497228
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497228 10 mg
16483247 50 mg
16479757 5 mg
16457206 100 mg
16451236 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497228 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16972
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.
SR9243 is a liver-X-receptor (LXR) inverse agonist that induces LXR-corepressor interaction.
Specifications
Nom chimique ou matériau SR9243
CAS 1613028-81-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C31H32BrNO4S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (31.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(CCN(S(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)(=O)=O)CC(C=C3)=CC=C3C4=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C4)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 626.62
Poids de la formule 626.62
Pourcentage de pureté 95.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death