Learn More
SR9243, TRC
Code produit 30425976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425976 10 mg 10mg
30413038 50 mg -
30420410 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30425976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68447510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1613028-81-1
Formule moléculaire C31H32BrNO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 626.62
Synonyme SR9243, N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[[3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]benzenesulfonamide
Nom IUPAC N-[2-(3-bromophényl)éthyle]-2,4,6-triméthyl-N-[[4-(3-méthylsulfonylphényl)phényl]méthyl]benzinsulfonamide
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)N(CCc2cccc(Br)c2)Cc3ccc(cc3)c4cccc(c4)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[2-(3-Bromophenyl)ethyl]-2,4,6-trimethyl-N-[(3'-(methylsulfonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]benzenesulfonamide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C31H32BrNO4S2/c1-22-17-23(2)31(24(3)18-22)39(36,37)33(16-15-25-7-5-9-29(32)19-25)21-26-11-13-27(14-12-26)28-8-6-10-30(20-28)38(4,34)35/h5-14,17-20H,15-16,21H2,1-4H3
Poids de la formule 625.0956