Learn More
Src Inhibitor 1, MedChemExpress
Code produit 16480046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480046 2 mg
16462686 25 mg
16443248 10 mg
16419796 50 mg
16405977 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16480046 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101053
MedChemExpress Src Inhibitor 1 is a potent, ATP-competitive and selective dual site Src tyrosine kinase inhibitor with IC50 values of 44 nM for Src and 88nM for Lck.
Src Inhibitor 1 is a potent, ATP-competitive and selective dual site Src tyrosine kinase inhibitor with IC50 values of 44 nM for Src and 88nM for Lck.
Spécification
Nom chimique ou matériau Src Inhibitor 1
CAS 179248-59-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19N3O3
Quantité 2 mg
Synonyme Src Kinase Inhibitor 1 Src-l1
Informations sur la solubilité DMSO : 9.09 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)=C2C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 373.4
Poids de la formule 373.4
Pourcentage de pureté 99.96%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease