Learn More
SRT1720 Chlorhydrate, TRC
Code produit 30412368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412368 5 mg 5mg
30410190 10 mg -
30415725 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30412368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6844605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1001645-58-4
Formule moléculaire C25 H23 N7 O S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 506.02
Synonyme N-[2-[3-(1-piperazinylmethyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenyl]-2-quinoxalinecarboxamide Hydrochloride
Nom IUPAC N-[2-[3-(piperazine-1-ylméthyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl]phényl]quinoxaline-2-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1C2=CN3C(CN4CCNCC4)=CSC3=N2)C5=NC6=CC=CC=C6N=C5.[xClH]
Specifications
Nom chimique ou matériau SRT1720 Hydrochloride
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H
Poids de la formule 505.1452