Learn More
SRT1720 Chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SRT1720 Hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H23N7OS.ClH/c33-24(22-13-27-20-7-3-4-8-21(20)28-22)29-19-6-2-1-5-18(19)23-15-32-17(16-34-25(32)30-23)14-31-11-9-26-10-12-31;/h1-8,13,15-16,26H,9-12,14H2,(H,29,33);1H |
| Poids de la formule | 505.1452 |