Learn More
Tampon SSC 20x, MP Biomedicals™
Code produit 11441934 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11441934 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11441934 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11RIST2050
Tampon SSC 20x, qualité biologie moléculaire, solution limpide et incolore
  • Tampon de SSC utilisé dans les études d’électrophorèse et de sédimentation des agrégats d’histones d’ADN.
  • Le SSC est utilisé comme tampon dhybridation dans les protocoles d’immunotransfert et de microarray d’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Solution
Concentration 20× Concentrated
Couleur Transparent, incolore
Quantité 500 mL
Qualité Biologie moléculaire