Learn More
Thermo Scientific Chemicals SSC (20 X), sans RNAse
Code produit 15493299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493299 500mL 500mL
15483299 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493299 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60561.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
SSC solution is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in Southern and Northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La solution de SSC est couramment utilisée dans les techniques d’hybridation des acides nucléiques à des concentrations allant 0,1 de X à 20 X selon l’application.  Elle est utilisée pour faciliter le transfert d’acides nucléiques vers les membranes dans les transferts Southern et Northern, dans le transfert de points, ainsi que dans les ascenseurs de colonies et de plaques. 
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
0,3 M citrate de sodium, 3,0 M chlorure de sodium, pH 7,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SSC
Concentration 20X
Forme physique Liquide
Quantité 500mL