Learn More
SSC Easy Sol 20X, MP Biomedicals™
Code produit 11487140 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5L
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487140 5L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11487140 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 11SSC20X01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00€
    285.60€ / 5L
    Économisez 14.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
SSC Easy Sol 20X, qualité biologie moléculaire, solution transparente et incolore
  • Le tampon SSC est utilisé pour préparer le tampon SSC pour les méthodes de transfert Southern et Northern.
  • Le tampon SSC est utilisé comme tampon pour les cocktails d’hybridation contenant des sondes d’ADN et d’ARN
Spécification
Nom chimique ou matériau Citrate trisodique 3 M
Concentration 20× concentrés
pH 7,0 ±0,1
Forme physique Solution
Quantité 5L
DNase Exempt de RNase, DNase ou protéase
Qualité Biologie moléculaire