Learn More
SSD114 hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16496607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496607 5 mg
16490247 50 mg
16464926 100 mg
16443888 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496607 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103668A
MedChemExpress SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.
SSD114 hydrochloride is a novel GABAB receptor positive allosteric modulator.
Spécification
Nom chimique ou matériau SSD114 hydrochloride
CAS 2319790-02-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H21ClF3N3O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 130 mg/mL (335.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC(C1=CC=C(C2=CC(OC)=NC(NC3CCCCC3)=N2)C=C1)(F)F.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 387.83
Poids de la formule 387.83
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation