Learn More
ST 1059 (Desglymidodrine), TRC
Code produit 30423251
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30423251 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68665010MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
CAS 3600-87-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 H15 N O3
Quantité 10 mg
Synonyme 2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol','Dimethoxyphenylethanolamine','2,5-Dimethoxyphenyl ethanolamine
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO3/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(OC)c(c1)C(O)CN
Nom IUPAC 2-amino-1-(2,5-diméthoxyphényl)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 197.23
Poids de la formule 197.1052
Pourcentage de pureté >95