Learn More
ST 1936, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-methyl-indole |
| CAS | 1210-81-7 |
| Formule moléculaire | C13 H17 Cl N2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 5-Chloro-N,N,2-trimethyl-1H-indole-3-ethanamine, N,N-Dimethyl-2-(5-chloro-2-methylindol-3-yl)ethylamine, ST 1936 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17ClN2/c1-9-11(6-7-16(2)3)12-8-10(14)4-5-13(12)15-9/h4-5,8,15H,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CCc1c(C)[nH]c2ccc(Cl)cc12 |
| Nom IUPAC | 2-(5-chloro-2-méthyl-1H-indol-3-yl)-N,N-diméthyl-éthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.74 |
| Poids de la formule | 236.108 |