Learn More
Motic™ Stéréomicroscope avec rotation à 360° série ST-30C
Code produit 15335533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
20X, 40X
2X, 4X
Type d’éclairage:
LED, rechargeable
Tungstène 12 V/10 W
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Type d’éclairage Conditionnement
15335533 20X, 40X LED, rechargeable 1 pièce
11792646 2X, 4X Tungstène 12 V/10 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15335533 Fournisseur Motic™ Code fournisseur PS3645B201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    245.00€ / 1 pièces
    Économisez 119.00€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçu pour l’apprentissage et la gestion rapide des contrôles qualité. Le stéréomicroscope à tête rotative 360° Motic™ série ST-30C tourne à 360° avec un réglage dioptrique sur l’oculaire gauche.
  • Tête binoculaire inclinée à 45° avec rotation à 360° avec réglage dioptrique sur le tube oculaire gauche
  • Oculaires grand champ WF10X/20 mm
  • Variateur de grossissement 2X, 4X
  • Les objectifs sont parfocaux, parcentriques et achromatiques. Le grossissement est modifié en tournant la tourelle à 180° jusqu’à la butée à déclic
  • Bloc de mise au point robuste à pignons & crémaillères avec limiteur d’effort
  • Livré en standard avec des plaques de platine de 80 mm verre dépoli, noir et blanc.
  • Modèle ST-36C 2LOO : Statif avec éclairage au tungstène épiscopique et diascopique 12 V/10 W
  • Modèle ST-36C 6LED sans fil : Statif avec éclairage à LED épiscopique et diascopique rechargeable
Spécification
Pouvoir grossissant 20X, 40X
Types d’objectifs Achromatique
Modèle ST-36C-6LED
Type de tête Jumelles, 45° Incliné, 360° Tournant
Type d’éclairage LED, rechargeable
Eyepiece WF10X/20 mm
Quantité 1 de chaque