Learn More
Memmert™ Chambre climatique ICH de stabilité, 749 L, acier inox
Code produit 13407699 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
13407699 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13407699 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur ICH750C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24955.00€
    19332.51€ / 1 pièces
    Économisez 5622.49€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : -10°C à +50°C ; Humidité relative (HR) : 10 à 80 % ; Éclairage : Unité d’éclairage en option
  • Homogénéité inégalée
  • Conditions ambiantes stables à long terme
  • Tests climatiques des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques
  • Avec logiciel TwinDISPLAY + AtmoCONTROL
  • Plage d’humidité de 10 à 80 %
Spécification
Types d’alarme Sonores et visuelles
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Capacité (métrique) 749 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Unité d’éclairage en option
Matériau Acier inoxydable
Type de prise Type allemand
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) –10 à 60°C
Type Chambre climatique
Affichage Double affichage
À utiliser avec (application) Chimie analytique, fabrication, microbiologie, chimie de recherche, régulation de la température, denrées alimentaires et boissons, produits pharmaceutiques, exploitation minière
Matériau de la monture Acier inoxydable
Justesse de l’humidité 1 %
Plage d’humidité 10 à 80
Comprend Contrôle électronique numérique du CO2 avec réglage automatique ; Apport en CO2 via filtre stérile ; réglage intrinsèque de l’altitude au-dessus du niveau de la mer
Modèle ICH750C
Réfrigérant R134a
Résolution de la température 0,1°C
Capteur 2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils
Largeur (métrique) 1950 mm
Largeur (métrique) intérieure 1040 mm
Hauteur (métrique) 1950 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1200 mm
Profondeur (métrique) intérieure 600 mm
Poids à l’expédition (métrique) 309 kg
Poids (métrique) 249 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 1.53 W
Fréquence 50 / 60 Hz