Learn More
Étalon Brix stabilisé, 12,5 % à 25°C, Reagecon
BIOPHARMA
Code produit 13434026 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 ml
Conditionnement:
15mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13434026 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13434026 Fournisseur Reagecon Code fournisseur BS125S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.15€
    82.97€ / 15mL
    Économisez 4.18€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Durée de vie prolongée permettant de l’utiliser comme matériau d’étalonnage ou de contrôle analytique pour les méthodes de détermination du Brix basées sur l’indice de réfraction.
  • Peut être utilisé sur n’importe quelle marque ou modèle de réfractomètre
  • Testé à l’aide d’un réfractomètre de pointe, gravimétrique et traçable
  • Accréditation ISO 17025 pour la méthode d’essai
Spécification
Type Réfractomètre standard
Indice de réfraction 1,351714
À utiliser avec (équipement) Réfractomètre
Description Conditionnement standard liquide en flacon compte-gouttes en PEHD
Précision ± 0,11%
À utiliser avec (application) À utiliser comme matériau d’étalonnage ou de contrôle analytique pour les méthodes de détermination du Brix basées sur l’indice de réfraction
Quantité 15 ml