Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ Solution stabilisatrice CC
Code produit 10798842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Transparent
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10798842 Bleu 100mL
10449591 Transparent 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10798842 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 43170001
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prévient la prolifération d'algues et de bactéries et empêche la formation d'odeurs dans les bains. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ La solution stabilisatrice CC convient à tous types de thermostats et de pompes de circulation en métal, en verre ou en plastique.
  • Sans solvant
  • Seule une légère modification du pH de l'eau
  • Empêche la formation de mousse, même en cas de forte circulation
  • Aucune obstruction dans les tubulures et les systèmes de contrôle de température
  • Peut également être utilisé pour les systèmes de contrôle de température fermés
  • Exempt de phosphates agressifs et de substances oxydantes ou réductrices
  • Disponible en bleu et en transparent 
Spécification
Couleur Bleu
Type Solution stabilisante
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • ThermoClean DC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.