Learn More
LNI™ Stabilo Banc HPLC
Code produit 17880997 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
650 x 600 x 840 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
17880997 650 x 600 x 840 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17880997 Fournisseur LNI™ Code fournisseur 2000.00.050
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Banc de laboratoire de base pour LC, GC ou ICP Systèmes MS et LNI™ Générateurs à gaz.
  • Paillasse de laboratoire basique avec plateau résistant aux produits chimiques, roulettes pour faciliter son déplacement et pieds réglables pour une stabilité optimale.
  • Différentes dimensions sont disponibles, toutes faciles à configurer grâce à une conception modulaire permettant de répondre aux besoins des utilisateurs.
  • Conçu sans pompes encombrantes ni équipements bruyants pour contribuer à créer un espace de travail de laboratoire plus propre et plus pratique.
  • Hauteur réglable de 810 à 840 mm
Spécification
Type de produit Paillasse
Couleur Gris clair
Réglable Oui
Autoclavable Non autoclavable
Dimensions (P x L x H) 650 x 600 x 840 mm
À utiliser avec (équipement) Instruments d’analyse
Matériau de la monture Acier inoxydable
Comprend Tablero de mesa resistente a productos químicos
Nbre de portes Aucun
Nbre de tiroirs Aucun
Nbre d’étagères Aucun
Type de prise Al estilo de la UE, al estilo del Reino Unido
Garantie 24 mois
Avec roulettes Oui
Repose-pieds Non
Matériau Acier inoxydable