Learn More
Restek™ Stabilwax™ Capillary Columns
Description
- High thermal stability and inertness
- Crossbond™ Carbowax™ technology provides low bleed, increased column life, and solvent rinsability
- Include individual test chromatogram
FAMEs, Flavors, Acids, Essential oils, Amines, Solvents, Xylene isomers, BTEX
Spécification
Spécification
| Type de fonctionnalité / d’interaction | Carbowax™ Polymer |
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | Stabilwax™ |
| Type d’USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
| À utiliser avec (application) | Analyse des huiles essentielles, Analyse des composés aromatiques, Huiles essentielles, Analyse des solvants, Analyse des isomères du xylène |
| Granulométrie | 1 μm |
| Plage de températures | 40°C to 240/260°C |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |