Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Kit d’étalonnage avec ampoules Stablcal, Formazine, pour turbidimètre portatifs 2100Q/QIS
Code produit 16215530
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Turbidimètre portatif
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16215530 Turbidimètre portatif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16215530 Fournisseur Hach Pacific Pty Ltd Code fournisseur 2971205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.22€
    455.00€ / 1 pièces
    Économisez 94.22€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Kit de solution-étalon pour turbidimètre portatif 2100Q/QIS.
Kit de solution-étalon pour turbidimètre portatif 2100Q/QIS. Le kit d’ampoules contient des étalons de Formazine aux concentrations suivantes : 10, 20, 100, 800 NTU. Solutions de Formazine précises et prémélangées basées sur des étalons primaires de Formazine Une meilleure stabilité permet d’économiser du temps et de la main d’œuvre Confiance dans les résultats
Solutions de Formazine précises et prémélangées
Grâce à une technologie de fabrication exclusive, Hach prépare les étalons Stablcal à des concentrations précises dans une grande variété de concentrations, permettant ainsi l’étalonnage précis des turbidimètres.
Basé sur des étalons primaires de Formazine
Les étalons de Formazine stabilisée Stablcal contiennent le même polymère de diffusion de la lumière que les étalons de turbidité primaires standard de Formazine et offrent des performances équivalentes.
Une meilleure stabilité permet d’économiser du temps et de la main-d’œuvre
Bien que les étalons primaires de Formazine peuvent être préparés directement en laboratoire, le processus nécessite beaucoup de temps et de main-d’œuvre : les étalons dilués ne sont donc pas stables. Stablcal est une version stabilisée de Formazine qui offre des résultats reproductibles, ne nécessitant pas le temps et les efforts requis pour les étalons préparés en laboratoire.
Confiance dans les résultats
Hach a été le premier à utiliser la Formazine comme étalon de turbidité dans l’industrie de l’eau potable, il y a plus de 40 ans. Les étalons Stablcal sont basés sur des décennies d’expérience en matière de mesure de la turbidité.
Caractéristiques
Concentration : 20, 100, 800, 10 NTU (pour vérification)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Turbidimètre portatif
compliance-icons
Identifiant produit
  • STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine