Learn More
Hach Lange™ Étalon de turbidité de formazine stabilisée 0,1 NTU Stablcal™
Code produit 10549742
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10549742 100 mL 100mL
11996738 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10549742 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur 2659742
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Hach Lange Stablcal Standard de turbidité de la formazine stabilisée 0,1 NTU, volume : 100 mL, Stablcal Standard <de turbidité de la formazine stabilisée 0,1 NTU
Hach Lange Stablcal Standard de turbidité de la formazine stabilisée 0,1 NTU, volume : 100 mL, Stablcal Standard <de turbidité de la formazine stabilisée 0,1 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon de turbidité de formazine stabilisée Stablcal
À utiliser avec (équipement) Hach Turbidimeters
Turbidité < 0,1 NTU
Volume (métrique) 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, < 0.1 NTU
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Paraformaldehyde