Learn More
Hach Lange™ Étalon de turbidité formazine stabilisé Stablcal™ 1 NTU
Description
Étalon de turbidité formazine stabilisée StablCal Hach Lange 1 NTU, étalon de turbidité formazine stabilisée StablCal 1.0 NTU, volume : 100 ml
Spécification
Spécification
| Type | Étalon de turbidité de formazine stabilisée Stablcal |
| Turbidité | 1,0 NTU |
| Volume (métrique) | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- StablCal Standard, 1.0 NTU
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde