Learn More
Hach Lange™ Étalon de turbidité à la formazine stabilisé Stablcal™
Code produit 10163032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10163032 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10163032 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur 2660242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.21€
    112.00€ / 100mL
    Économisez 26.21€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les étalons StablCal sont basés sur des décennies d’expérience en matière de mesure de la turbidité. Grâce à une technologie de fabrication exclusive, Hach prépare les étalons StablCal à des concentrations précises dans une grande variété de concentrations, permettant ainsi l’étalonnages précis des turbidimètres.
  • Étalon de turbidité StablCal™ pour tous les turbidimètres
  • Accepté par l’USEPA à des fins d’étalonnage
  • Les étalons de turbidité à la formazine stabilisés StablCal™ sont de véritables dilutions de formazine développées pour une utilisation avec n’importe quel turbidimètre
  • Les étalons StablCal sont basés sur des décennies d’expérience en matière de mesure de la turbidité.
  • Solutions de formazine précises et prémélangées
  • Basé sur des étalons primaires de formazine
  • Une stabilité améliorée permet d’économiser du temps et du travail
  • Confiance dans les résultats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon de turbidité de formazine stabilisée Stablcal
À utiliser avec (équipement) Hach Turbidimeters
Turbidité 100 NTU
Volume (métrique) 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • StablCal Formazin Turbidity Standard; 100 NTU
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , Sodium sulfate