Learn More
Hach™ Kit de calibration d’étalons de turbidité Stablcal™, flacons scellés
Code produit 10070654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Turbidité:
lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
À utiliser avec (équipement):
2100AN / ANIS
2100N / N IS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Turbidité À utiliser avec (équipement)
10070654 lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100N / N IS
10346162 lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU 2100AN / ANIS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10070654 Fournisseur Hach™ Code fournisseur 2662105
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Développé pour une utilisation avec n’importe quel turbidimètre. Kit d’étalonnage des étalons de turbidité StablCal™ Hach™, les flacons scellés sont de dilutions de formazine véritable dans des flacons scellés individuels de niveaux <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU et 7500 NTU (2662105 uniquement).
Développé pour une utilisation avec n’importe quel turbidimètre. Kit d’étalonnage des étalons de turbidité StablCal™ Hach™, les flacons scellés sont de dilutions de formazine véritable dans des flacons scellés individuels de niveaux <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU et 7500 NTU (2662105 uniquement).
  • Solutions de formazine précises et prémélangées : Assure l’étalonnage précis des turbidimètres
  • Basé sur des étalons primaires de formazine : Contient le même polymère de diffusion de la lumière et se comporte de manière équivalente
  • Une stabilité améliorée permet d’économiser du temps et du travail : Résultats reproductibles sans préparation d’étalons dans le laboratoire
  • Confiance dans les résultats : Basé sur des décennies d’expérience dans l’industrie de l’eau potable
  • Tout turbidimètre : Peut être utilisé avec un turbidimètre 2100N/2100AN ou 2100N/2100AN IS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de calibrage d’étalons de turbidité Stablcal
À utiliser avec (équipement) 2100N / N IS
Comprend Flacons prémélangés et scellés
À utiliser avec (application) Calibrage des turbidimètres
Turbidité lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
compliance-icons
Identifiant produit
  • StablCal Formazin Turbidity Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hexamethylenetetramine