Learn More
Hach™ Kit de calibration d’étalons de turbidité Stablcal™, flacons scellés
Code produit 10346162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Turbidité:
lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU
À utiliser avec (équipement):
2100AN / ANIS
2100N / N IS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Turbidité À utiliser avec (équipement)
10346162 lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU 2100AN / ANIS
10070654 lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU 2100N / N IS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10346162 Fournisseur Hach™ Code fournisseur 2659505
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Développé pour une utilisation avec n’importe quel turbidimètre. Kit d’étalonnage des étalons de turbidité StablCal™ Hach™, les flacons scellés sont de dilutions de formazine véritable dans des flacons scellés individuels de niveaux <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU et 7500 NTU (2662105 uniquement).
Développé pour une utilisation avec n’importe quel turbidimètre. Kit d’étalonnage des étalons de turbidité StablCal™ Hach™, les flacons scellés sont de dilutions de formazine véritable dans des flacons scellés individuels de niveaux <0,1, 20, 200, 1000, 4000 NTU et 7500 NTU (2662105 uniquement).
  • Solutions de formazine précises et prémélangées : Assure l’étalonnage précis des turbidimètres
  • Basé sur des étalons primaires de formazine : Contient le même polymère de diffusion de la lumière et se comporte de manière équivalente
  • Une stabilité améliorée permet d’économiser du temps et du travail : Résultats reproductibles sans préparation d’étalons dans le laboratoire
  • Confiance dans les résultats : Basé sur des décennies d’expérience dans l’industrie de l’eau potable
  • Tout turbidimètre : Peut être utilisé avec un turbidimètre 2100N/2100AN ou 2100N/2100AN IS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit de calibrage d’étalons de turbidité Stablcal
À utiliser avec (équipement) 2100AN / ANIS
Comprend Flacons prémélangés et scellés
À utiliser avec (application) Calibrage des turbidimètres
Turbidité lt;0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
compliance-icons
Identifiant produit
  • StablCal sealed vials calibration kits
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylen