Learn More
Chlorure de stachydrine, TRC
Code produit 30414112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414112 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS687300100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stachydrine hydrochloride
CAS 4136-37-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H14 N O2 . Cl
Quantité 100 mg
Synonyme Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride (1:1)','(2S)-, Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(2S)- (9CI), Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(S)-, Stachydrine','chloride (6CI,7CI), Stachydrine','hydrochloride (8CI), Cadabine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
SMILES [Cl-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-1,1-diméthylpyrrolidin-1-ium-2-carboxylique;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 179.64
Poids de la formule 179.0713
Pourcentage de pureté >95