Learn More
Chlorure de stachydrine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stachydrine hydrochloride |
| CAS | 4136-37-2 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C7 H14 N O2 . Cl |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride (1:1)','(2S)-, Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(2S)- (9CI), Pyrrolidinium','2-carboxy-1,1-dimethyl-','chloride','(S)-, Stachydrine','chloride (6CI,7CI), Stachydrine','hydrochloride (8CI), Cadabine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (2S)-1,1-diméthylpyrrolidin-1-ium-2-carboxylique;chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.64 |
| Afficher plus |